4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904449-1G OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA 538 EUR
APOSOR904449-1G APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171.2200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12027007
CAS-Nummer: 119778-44-8