1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904477-1G OR904477-250MG
APOSOR904477-1GEA 386 EUR
APOSOR904477-1G APOSOR904477-250MG
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₇N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02665163
CAS-Nummer: 383136-27-4