2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904498-1G OR904498-5G
APOSOR904498-1GEA 104 EUR
APOSOR904498-1G APOSOR904498-5G
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
2-Bromo-6-cyanopyrazine
Formel: C₅H₂BrN₃
Molecular Weight: 183,9900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109800
CAS-Nummer: 859064-02-1