Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: DOTA(OtBu)₃, 2-(4,7,10-Tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)acetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic Acid Tri-tert-butyl Ester, 4,7,10-Tri-(t-butyloxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-acetic acid hydrobromide salt, DOTA-tri(t-butyl ester)
OR904563-250MG OR904563-5G
APOSOR904563-250MGEA 0 EUR
APOSOR904563-250MG APOSOR904563-5G
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
Formel: C₂₈H₅₂N₄O₈
Molecular Weight: 572.74 g/mol
Schmelzpunkt: 88…93 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02259697
CAS-Nummer: 137076-54-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable