2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3,5-Dimethylpyrazin-2-yl)ethanone
OR904583-25G OR904583-5G
APOSOR904583-25GEA 230 EUR
APOSOR904583-25G APOSOR904583-5G
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055023
CAS-Nummer: 54300-08-2