4-Amino-3,5-dimethylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3,5-dimethylphenol
OR904670-100G
APOSOR904670-100GEA 365 EUR
APOSOR904670-100G
4-Amino-3,5-dimethylphenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,1800 g/mol
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01741459
CAS-Nummer: 3096-70-6