3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904762-1G OR904762-250MG
APOSOR904762-1GEA 62.5 EUR
APOSOR904762-1G APOSOR904762-250MG
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile
Formel: C₅HCl₂N₃
Molecular Weight: 173.99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16621820
CAS-Nummer: 35857-93-3