5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR904765-1G
OR904765-250MG
APOSOR904765-1GEA
545
EUR
APOSOR904765-1G
APOSOR904765-250MG
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formel:
C7H6ClNO3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
88912-22-5 |