1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR904769-1G OR904769-25G OR904769-5G
APOSOR904769-1GEA 125 EUR
APOSOR904769-1G APOSOR904769-25G APOSOR904769-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₆H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159635
CAS-Nummer: 25016-12-0