3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904797-1G OR904797-250MG
APOSOR904797-1GEA 132 EUR
APOSOR904797-1G APOSOR904797-250MG
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C8H12N2O
Molecular Weight: 152.1937 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07186448
CAS-Nummer: 1001020-17-2