3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904805-1G OR904805-250MG
APOSOR904805-1GEA 806 EUR
APOSOR904805-1G APOSOR904805-250MG
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel: C7H7N3
Molecular Weight: 133,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062968
CAS-Nummer: 194278-45-0