Methyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 734 EUR
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03778975
CAS-Nummer: 517870-22-3