4-Methoxybenzylisocyanid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Isocyanomethyl)-4-methoxybenzene
OR904817-1G OR904817-250MG
APOSOR904817-1GEA 955 EUR
APOSOR904817-1G APOSOR904817-250MG
4-Methoxybenzylisocyanid 95%
4-Methoxybenzylisocyanid
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664572
CAS-Nummer: 1197-58-6