Ethyl-3-brompropionat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 3-bromopropanoate

OR904910-500G
APOSOR904910-500GEA 122 EUR
APOSOR904910-500G
Ethyl-3-brompropionat 97%
Ethyl-3-brompropionat
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C
Dichte: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000251
CAS-Nummer: 539-74-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR