2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1-phenylpropan-1-amine
OR904924-1G OR904924-5G
APOSOR904924-1GEA 34.8 EUR
APOSOR904924-1G APOSOR904924-5G
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00267378
CAS-Nummer: 61501-04-0