1-Piperidin-2-ylmethylazepane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904941-1G OR904941-5G
APOSOR904941-1GEA 290 EUR
APOSOR904941-1G APOSOR904941-5G
1-Piperidin-2-ylmethylazepane 96%
1-Piperidin-2-ylmethylazepane
Formel: C₁₂H₂₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05215076
CAS-Nummer: 881040-50-2