5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904985-1G OR904985-250MG
APOSOR904985-1GEA 177 EUR
APOSOR904985-1G APOSOR904985-250MG
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566045
CAS-Nummer: 1210838-82-6