1,2,4-Triazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,4-1H-Triazol
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazol 97%
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69.07 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005228
CAS-Nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735