5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-4-azaindole
OR905114-1G
APOSOR905114-1GEA 62.5 EUR
APOSOR905114-1G
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263244
CAS-Nummer: 1000341-51-4