2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR905191-1G
OR905191-250MG
APOSOR905191-1GEA
265
EUR
APOSOR905191-1G
APOSOR905191-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₆H₃ClN₂S Molecular Weight: 170,6194 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13193436 CAS-Nummer: 884860-63-3 |