2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine
OR905328-1G OR905328-250MG
APOSOR905328-1GEA 435 EUR
APOSOR905328-1G APOSOR905328-250MG
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 198.7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11696438
CAS-Nummer: 46006-95-5