(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905574-1G OR905574-5G
APOSOR905574-1GEA 77 EUR
APOSOR905574-1G APOSOR905574-5G
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₆H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374904
CAS-Nummer: 180748-30-5