2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905616-1G
OR905616-5G
APOSOR905616-1GEA
0
EUR
APOSOR905616-1G
APOSOR905616-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine hydrochloride 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198423 CAS-Nummer: 17724-36-6 |