6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methyl-8-methylsulphanyl-imidazo[1,2-a]pyrazine
OR905621-100MG OR905621-1G OR905621-250MG
APOSOR905621-100MGEA 273 EUR
APOSOR905621-100MG APOSOR905621-1G APOSOR905621-250MG
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₈H₉N₃S
Molecular Weight: 179,2422 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17215754
CAS-Nummer: 1094070-46-8