2-Amino-3-methoxybenzonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905652-1G
APOSOR905652-1GEA 66.7 EUR
APOSOR905652-1G
2-Amino-3-methoxybenzonitril 96%
2-Amino-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09744022
CAS-Nummer: 148932-68-7