5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Imidazo[1,2-a]pyrimidine-5,7-diol
OR905656-1G OR905656-250MG
APOSOR905656-1GEA 127 EUR
APOSOR905656-1G APOSOR905656-250MG
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃O₂
Molecular Weight: 151.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834820
CAS-Nummer: 51647-90-6