1-Cyclobutylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905673-1G OR905673-250MG OR905673-5G
APOSOR905673-1GEA 144 EUR
APOSOR905673-1G APOSOR905673-250MG APOSOR905673-5G
1-Cyclobutylethanol 95%
1-Cyclobutylethanol
Formel: C₆H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061039
CAS-Nummer: 7515-29-9