2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905691-1G
APOSOR905691-1GEA 88.6 EUR
APOSOR905691-1G
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16615251
CAS-Nummer: 127426-30-6