4-Chlor-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin  95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
OR905698-25G
APOSOR905698-25GEA 126 EUR
APOSOR905698-25G
4-Chlor-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin  95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂S
Molecular Weight: 174,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023233
CAS-Nummer: 17119-73-2