5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905716-1G OR905716-250MG
APOSOR905716-1GEA 538 EUR
APOSOR905716-1G APOSOR905716-250MG
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molecular Weight: 188.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03861147
CAS-Nummer: 56181-38-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable