(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Ala-OBu, (S)-Butyl 2-aminopropanoate
OR905744-1G OR905744-5G
APOSOR905744-1GEA 69.6 EUR
APOSOR905744-1G APOSOR905744-5G
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
(S)-Butyl-2-aminopropanoate
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molecular Weight: 145.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12796122
CAS-Nummer: 2885-02-1