3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905788-1G OR905788-250MG
APOSOR905788-1GEA 178 EUR
APOSOR905788-1G APOSOR905788-250MG
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C9H12N4
Molecular Weight: 176,2200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040167
CAS-Nummer: 122799-98-8