Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
OR905800-1G
OR905800-250MG
APOSOR905800-1GEA
62.5
EUR
APOSOR905800-1G
APOSOR905800-250MG
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₈O₃ Molecular Weight: 186.2500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00095227 CAS-Nummer: 5326-50-1 |