Thiazole-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Cyanothiazole
OR905805-1G
APOSOR905805-1GEA 120 EUR
APOSOR905805-1G
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂S
Molecular Weight: 110,1371 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797206
CAS-Nummer: 25742-12-5