4,7-Dichlorthieno[2,3-d]pyridazin ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905814-1G OR905814-5G
APOSOR905814-1GEA 148 EUR
APOSOR905814-1G APOSOR905814-5G
4,7-Dichlorthieno[2,3-d]pyridazin ≥98%
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine
Formel: C₆H₂Cl₂N₂S
Molecular Weight: 205.0645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09965522
CAS-Nummer: 699-89-8