7-Chloro-4-chromanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905815-1G OR905815-5G
APOSOR905815-1GEA 65.4 EUR
APOSOR905815-1G APOSOR905815-5G
7-Chloro-4-chromanone 95%
7-Chloro-4-chromanone
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,6000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09744054
CAS-Nummer: 18385-72-3