2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905834-1G OR905834-250MG
APOSOR905834-1GEA 683 EUR
APOSOR905834-1G APOSOR905834-250MG
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
2,3-Dimethoxyquinoxaline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068701
CAS-Nummer: 6333-43-3