5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905841-1G OR905841-250MG
APOSOR905841-1GEA 806 EUR
APOSOR905841-1G APOSOR905841-250MG
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole
Formel: C8H13N3S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 118113-05-6