3-Bromo-6-methylpyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR905842-25G
APOSOR905842-25GEA 482 EUR
APOSOR905842-25G
3-Bromo-6-methylpyridazine
3-Bromo-6-methylpyridazine
Formel: C5H5BrN2
Molecular Weight: 173,0106 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09831907
CAS-Nummer: 65202-58-6