(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 232 EUR
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Formel: C₈H₁₆O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040559
CAS-Nummer: 82578-45-8