Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR905907-5G
APOSOR905907-5GEA 102 EUR
APOSOR905907-5G
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00834965
CAS-Nummer: 1458-03-3