6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905921-1G OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA 364 EUR
APOSOR905921-1G APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780793
CAS-Nummer: 7746-29-4