5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905958-1G OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA 95.7 EUR
APOSOR905958-1G APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₁NO₃
Molecular Weight: 169.1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07377301
CAS-Nummer: 90607-21-9