2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905966-1G OR905966-250MG
APOSOR905966-1GEA 179 EUR
APOSOR905966-1G APOSOR905966-250MG
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃O
Molecular Weight: 169.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16250650
CAS-Nummer: 1106295-93-5