1-Boc-4-cyanpiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G
OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA
21.9
EUR
APOSOR9060-5G
APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanpiperidin 98%
1-Boc-4-cyanpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 210.27 g/mol Schmelzpunkt: 60…63 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01861223 CAS-Nummer: 91419-52-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |