(4-Chlorphenyl)essigsäureethylester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl-(4-chlorphenyl)acetat
OR906001-25G OR906001-500G
APOSOR906001-25GEA 0 EUR
APOSOR906001-25G APOSOR906001-500G
(4-Chlorphenyl)essigsäureethylester 97%
(4-Chlorphenyl)essigsäureethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 198.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018791
CAS-Nummer: 14062-24-9