1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906008-1G OR906008-250MG
APOSOR906008-1GEA 487 EUR
APOSOR906008-1G APOSOR906008-250MG
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
1,2-Benzisoxazol-6-ol
Formel: C₇H₅NO₂
Siedepunkt: 300 °C
Dichte: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09999144
CAS-Nummer: 65685-55-4