2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906028-1G
APOSOR906028-1GEA 69.6 EUR
APOSOR906028-1G
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,0100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193656
CAS-Nummer: 1192064-63-3