1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906032-10G
OR906032-1G
OR906032-5G
APOSOR906032-10GEA
250
EUR
APOSOR906032-10G
APOSOR906032-1G
APOSOR906032-5G
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formel:
C₉H₁₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864742 CAS-Nummer: 893755-98-1 |