6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906046-1G OR906046-5G
APOSOR906046-1GEA 33.5 EUR
APOSOR906046-1G APOSOR906046-5G
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194.6200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00195330
CAS-Nummer: 7142-09-8